Principaux documents
900757
Sigma-Aldrich
Sodium pyridine-2-sulfinate
Synonyme(s) :
2-Pyridinesulfinic acid, Sodium salt, Willis 2-pyridylsulfinates H
250 MG
223,00 $
1 G
594,00 $
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 MG
223,00 $
1 G
594,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H4NNaO2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
165.15
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
Nomenclature NACRES :
NA.22
223,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
powder or crystals
Niveau de qualité
Capacité de réaction
reaction type: C-C Bond Formation
Pf
292 °C
Groupe fonctionnel
sulfinic acid
Chaîne SMILES 
[Na+].[S](=O)([O-])c1ncccc1
InChI
1S/C5H5NO2S.Na/c7-9(8)5-3-1-2-4-6-5;/h1-4H,(H,7,8);/q;+1/p-1
Clé InChI
HQCGASCBCQJRDJ-UHFFFAOYSA-M
Application
This 2-pyridylsulfinate enables Suzuki-Miyaura cross coupling with aryl halides to access diverse pyridine derivatives as reported by the laboratory of Michael Willis.. No longer impeded by unstable 2-pyridyl boronates, the sulfinate alternatives provide Pd-catalyzed coupling routes to therapeutically valuable pyridine rings.
Produit(s) apparenté(s)
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Description: Professor Willis and partners at Pfizer have shown with pyridine-2- sulfinates a palladium-catalyzed desulfinylative cross-coupling process can be realized.
Contenu apparenté
Research in the Willis group is focused on the development of new catalysts and reactions for synthetic chemistry. The group is particularly interested in addressing synthetic challenges that are applicable to the pharmaceutical and agrochemical industries.