Principaux documents
900589
Sigma-Aldrich
(R)-2-(Piperidin-2-yl)pyridine
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
162.23
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
liquid
Température de stockage
2-8°C
Application
Chiral building block developed using Liverpool ChiroChem-patented technology.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3