Principaux documents
71742
Sigma-Aldrich
Sodium methanethiolate
technical, ≥90% (RT)
Synonyme(s) :
Methanethiol sodium salt, Sodium thiomethoxide
5 G
200,00 $
25 G
892,00 $
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
200,00 $
25 G
892,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3SNa
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
70.09
Beilstein:
3592983
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
200,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥90% (RT)
Forme
solid
Chaîne SMILES 
[Na+].C[S-]
InChI
1S/CH4S.Na/c1-2;/h2H,1H3;/q;+1/p-1
Clé InChI
RMBAVIFYHOYIFM-UHFFFAOYSA-M
Autres remarques
Strong nucleophile used for the synthesis of methyl aryl sulfides from halo-arenes[1][2]; Alkanethiolates are efficient reagents for SN2 dealkylation of esters and aryl ethers[3][4]
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
D. Chianelli et al.
Synthesis, 475-475 (1982)
L. Testaferri et al.
Synthesis, 751-751 (1983)
P. Cogolli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 44, 2642-2642 (1979)
T.R. Kelly et al.
Tetrahedron Letters, 3859-3859 (1977)
Nikolaos Kontoudakis et al.
Food research international (Ottawa, Ont.), 98, 95-102 (2017-06-15)
A variety of techniques have been developed with the ability to measure different forms of metals in wine with the ultimate aim of providing a more accurate indicator of metal induced spoilage of wine. This study was conducted in order