Principaux documents
900396
Sigma-Aldrich
Furfuryl mercaptan-(methylene-d2)
≥97 atom % D, ≥97% (CP)
Synonyme(s) :
2-Furanmethane-α,α-d2 thiol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5D2H4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
116.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
≥97 atom % D
Essai
≥97% (CP)
Forme
liquid
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+2
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
[2H]C(S)([2H])C1=CC=CO1
InChI
1S/C5H6OS/c7-4-5-2-1-3-6-5/h1-3,7H,4H2/i4D2
Clé InChI
ZFFTZDQKIXPDAF-APZFVMQVSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
113.0 °F
Point d'éclair (°C)
45 °C