Documents
724963
Sigma-Aldrich
Methanethiol-13C
99 atom % 13C, 97% (CP)
Synonyme(s) :
Methyl-13C mercaptan
About This Item
Formule linéaire :
13CH3SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
49.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
97% (CP)
Forme
gas
Point d'ébullition
6 °C (lit.)
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
[13CH3]S
InChI
1S/CH4S/c1-2/h2H,1H3/i1+1
Clé InChI
LSDPWZHWYPCBBB-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
All gas volumes are quoted at Standard Temperature and Pressure (STP) and not at Normal Temperature and Pressure (NTP). One STP Liter is 7.7% more gas than one NTP Liter.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Gas 1A - Press. Gas Compr. Gas
Code de la classe de stockage
2A - Gases
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
-0.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-18 °C - closed cup