Principaux documents
900321
Sigma-Aldrich
Poly(L-lactide-co-caprolactone)
greener alternative
lactide:caprolactone 35:65, viscosity 1.5 dL/g 
Synonyme(s) :
PLLA-PCL
5 G
307,00 $
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
307,00 $
About This Item
Formule linéaire :
CH3(C6H10O2)m(C6H8O4)nCH3
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
307,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
chips or granules
Niveau de qualité
Ratio alimentaire
lactide:caprolactone 35:65
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Use of Renewable Feedstocks
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Viscosité
1.5 dL/g
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
−20°C
Description générale
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives. This is an enabling product that belongs to a family of high-performance bio-based polymers that are essential for developing efficient, low-cost, and environmentally friendly renewable energy solutions. Click here for more information.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1
1 of 1
Articles
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.