568562
Poly(L-lactide-co-caprolactone-co-glycolide)
L-lactide 70 %, average Mn ~50,000 by GPC
Synonyme(s) :
ε-Caprolactone-glycolide-L -lactide copolymer, Poly-L -lactide-co-glycolide-co-ε-caprolactone
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Ratio alimentaire
lactide:caprolactone:glycolide 70:20:10
Poids mol.
average Mn ~50,000 by GPC
Composition
L-lactide, 70%
Température de transition
Tg ~28 °C
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Caractéristiques et avantages
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Les clients ont également consulté
Articles
In the past two decades, tissue engineering and regenerative medicine have become important interdisciplinary fields that span biology, chemistry, engineering, and medicine.
Innovations in polymer technology have had a significant impact on the advancement of novel drug delivery systems.