797952
Ultrastable fluorescent silica nanobeads
50 nm, lyophilized
Synonyme(s) :
Fluorescent Silica, Fluorescent Silica nanopowder, Silica nanobeads
579,00 $
About This Item
579,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
powder
Taille des particules
50 nm
Fluorescence
λem 590 nm
Absorption UV
λ: 570 nm Amax
Température de stockage
2-8°C
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
RAFT polymerization controls chain growth, yields defined polymers without cytotoxic heavy metals like ATRP.
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.