900174
Fluorescent nanodiamond
Nitrogen vacancy 3 ppm NV/particle, 100 nm avg. part. size (DLS), 1 mg/mL in deionized water, hydroxylated
Synonyme(s) :
Nanodiamond
642,00 $
About This Item
642,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Forme
nanoparticles
Composition
Nitrogen vacancy, 3 ppm NV/particle
Concentration
1 mg/mL in deionized water
Taille moy. des particules
100 nm (DLS)
Catégories apparentées
Application
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Les clients ont également consulté
Articles
Fluorescent Nanodiamonds and biofunctionalization strategies are detailed for imaging and bioconjugation applications.
Fluorescent Nanodiamond Particles (FNDs)- Find properties and applications of nanodiamond particles.