Principaux documents
900169
Sigma-Aldrich
Oxytocin-(leucine-5,5,5-d3, glycine-2,2-d2) trifluoroacetate salt
≥98 atom % D, ≥95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C45D5H62F3N12O14S2
Poids moléculaire :
1126.24
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.13
Pureté isotopique
≥98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
≥95% (CP)
Forme
powder
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
protein expression: suitable
Changement de masse
M+5
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C([C@H](CSSCC(C(N1CCC[C@H]1C(N[C@H](CC(C)C([2H])([2H])[2H])C(NC([2H])([2H])C(N)=O)=O)=O)=O)NC([C@H](CC(N)=O)N2)=O)N)N[C@H](C(N[C@@]([C@H](CC)C)([H])C(N[C@@H](CCC(N)=O)C2=O)=O)=O)CC3=CC=C(O)C=C3.O=CC(F)(F)F
InChI
1S/C43H66N12O12S2.C2HF3O/c1-5-22(4)35-42(66)49-26(12-13-32(45)57)38(62)51-29(17-33(46)58)39(63)53-30(20-69-68-19-25(44)36(60)50-28(40(64)54-35)16-23-8-10-24(56)11-9-23)43(67)55-14-6-7-31(55)41(65)52-27(15-21(2)3)37(61)48-18-34(47)59;3-2(4,5)1-6/h8-11,21-22,25-31,35,56H,5-7,12-20,44H2,1-4H3,(H2,45,57)(H2,46,58)(H2,47,59)(H,48,61)(H,49,66)(H,50,60)(H,51,62)(H,52,65)(H,53,63)(H,54,64);1H/t22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;/m0./s1/i2D3,18D2;/t21?,22-,25-,26-,27+,28-,29-,30?,31-,35?;
Clé InChI
UDEADCFUWXEORZ-CBQPFPEMSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable