V0130
[Arg8]-Vasotocin acetate salt
≥97% (HPLC)
936,00 $
About This Item
936,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥97% (HPLC)
Solubilité
H2O: soluble 20 mg/mL, clear, colorless
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC[C@@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)[C@@H](N)CSSC[C@H](NC(=O)[C@H](CC(N)=O)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC1=O)C(=O)N3CCC[C@H]3C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)NCC(N)=O
InChI
1S/C43H67N15O12S2/c1-3-21(2)34-41(69)53-26(12-13-31(45)60)37(65)55-28(17-32(46)61)38(66)56-29(20-72-71-19-24(44)35(63)54-27(39(67)57-34)16-22-8-10-23(59)11-9-22)42(70)58-15-5-7-30(58)40(68)52-25(6-4-14-50-43(48)49)36(64)51-18-33(47)62/h8-11,21,24-30,34,59H,3-7,12-20,44H2,1-2H3,(H2,45,60)(H2,46,61)(H2,47,62)(H,51,64)(H,52,68)(H,53,69)(H,54,63)(H,55,65)(H,56,66)(H,57,67)(H4,48,49,50)/t21-,24+,25+,26+,27+,28+,29+,30+,34+/m1/s1
Clé InChI
OXDZADMCOWPSOC-QLWWDPKZSA-N
Informations sur le gène
human ... AVP(551)
Amino Acid Sequence
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable