Principaux documents
88544
Sigma-Aldrich
Thio-L-citrulline
≥98.0%
Synonyme(s) :
(S)-2-Amino-5-(thioureido)pentanoic acid, N5-Aminothioxomethyl-L-ornithine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H13N3O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
191.25
Beilstein:
6844478
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352204
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥98.0%
Forme
solid
Capacité de réaction
reaction type: solution phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
N[C@@H](CCCNC(N)=S)C(O)=O
InChI
1S/C6H13N3O2S/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)/t4-/m0/s1
Clé InChI
BKGWACHYAMTLAF-BYPYZUCNSA-N
Informations sur le gène
Actions biochimiques/physiologiques
Potent and selective inhibitor of neuronal and endothelial isoforms of nitric oxide synthase.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Yu Na Wu et al.
Pflugers Archiv : European journal of physiology, 472(12), 1743-1755 (2020-09-18)
Nitric oxide (NO) affects mitochondrial activity through its interactions with complexes. Here, we investigated regulations of complex I (C-I) and complex II (C-II) by neuronal NO synthase (nNOS) in the presence of fatty acid supplementation and the impact on left