87306
Tetrahexylammonium hydroxide solution
~40% in H2O (T)
Synonyme(s) :
Tetra(n-hexyl)ammonium hydroxide
About This Item
Produits recommandés
Forme
solution
Concentration
~40% in H2O (T)
Impuretés
≤0.1% halides (as bromide)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
Chaîne SMILES
[OH-].CCCCCC[N+](CCCCCC)(CCCCCC)CCCCCC
InChI
1S/C24H52N.H2O/c1-5-9-13-17-21-25(22-18-14-10-6-2,23-19-15-11-7-3)24-20-16-12-8-4;/h5-24H2,1-4H3;1H2/q+1;/p-1
Clé InChI
JCJNUSDBRRKQPC-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Application
- To synthesize β-D-xyloside- and β-D-xylobioside-based ionic liquids containing tetrahexylammonium cation.
- As an alkali-free gelling agent to prepare amorphous microporous silica-alumina.
- To synthesize tetrahexylammonium prolinate, a promising candidate to prepare a solid supported ionic liquid phase (SILP) carbon dioxide absorber.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter