Documents
861901
Sigma-Aldrich
Dodécylsulfate de lithium
98%
Synonyme(s) :
Dodécylsulfate de lithium, Dodécylsulfate lithium salt, Laurylsulfate de lithium, Sel de laurylsulfate de lithium
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)11OSO3Li
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.33
Numéro Beilstein :
5186718
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12161900
Pureté
98%
CMC
7-10 mM (20-25°C)
Chaîne SMILES 
[Li+].CCCCCCCCCCCCOS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C12H26O4S.Li/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-16-17(13,14)15;/h2-12H2,1H3,(H,13,14,15);/q;+1/p-1
Clé InChI
YFVGRULMIQXYNE-UHFFFAOYSA-M
Application
Détergent anionique pouvant remplacer le SDS dans les électrophorèses à basse température.
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1