Documents
861634
Sigma-Aldrich
2,4-Diamino-6-(hydroxymethyl)pteridine
95%
Synonyme(s) :
2,4-Diamino-6-pteridinemethanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H8N6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Chaîne SMILES 
Nc1nc(N)c2nc(CO)cnc2n1
InChI
1S/C7H8N6O/c8-5-4-6(13-7(9)12-5)10-1-3(2-14)11-4/h1,14H,2H2,(H4,8,9,10,12,13)
Clé InChI
CYNARAWTVHQHDI-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
rat ... Dhfr(24312)
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Webber Wei-Po Lai et al.
Water research, 112, 157-166 (2017-02-06)
Bicarbonate anion (HCO
Ming-Hao Hsu et al.
Journal of hazardous materials, 373, 468-475 (2019-04-03)
Methotrexate, a chemotherapeutic agent, was found to undergo self-sensitized photodegradation in aqueous environments. As the initial concentration increased, methotrexate was able to enhance its own direct photolysis reaction not only in DI but also in natural waters. The methotrexate degradation