This product may be stored at room temperature. The solubility of this product has not been determined. However, according to the literature, this compound is soluble in methanol and acetic acid (2 %) at approximately 0.1 mg/mL and 1 mg/mL, respectively.
860646
1-Methyl-DL-tryptophan
97%
Synonyme(s) :
1-Methyl-DL-tryptophan, 1-Methyltryptophan, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoic acid, 2-Amino-3-(1-methyl-1H-indol-3-yl)propanoicacid, 2-Amino-3-(1-methylindol-3-yl)propanoic acid, DL-1-Methyltryptophan, N′-Methyl-DL-tryptophan
221,00 $
About This Item
221,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
250 °C (dec.) (lit.)
Groupe fonctionnel
amine
carboxylic acid
Chaîne SMILES
Cn1cc(CC(N)C(O)=O)c2ccccc12
InChI
1S/C12H14N2O2/c1-14-7-8(6-10(13)12(15)16)9-4-2-3-5-11(9)14/h2-5,7,10H,6,13H2,1H3,(H,15,16)
Clé InChI
ZADWXFSZEAPBJS-UHFFFAOYSA-N
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
-
What is the recommended storage temperature and solubility of this product no.860646, 1-Methyl-DL-tryptophan?