859885
cis-9-Tricosene
97%
Synonyme(s) :
Muscalure
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.453 (lit.)
Point d'ébullition
300 °C (lit.)
Densité
0.806 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C23H46/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h17,19H,3-16,18,20-23H2,1-2H3/b19-17-
Clé InChI
IGOWHGRNPLFNDJ-ZPHPHTNESA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves