229253
Carminic acid
≥90% (HPLC)
Synonyme(s) :
Natural Red 4
371,00 $
About This Item
371,00 $
Produits recommandés
Niveau de qualité
Essai
≥90% (HPLC)
Forme
powder
Activité optique
[α]20/D +3.1°, c = 1 in H2O
Couleur
purple to red-purple
red to very dark red
Pf
136 °C
Solubilité
1 N acetic acid: 1%, clear to hazy, red
λmax
495 nm
ε (coefficient d'extinction)
≥13000 at 222-228 nm in ethanol at 0.03 g/L
≥18000 at 275-281 nm in ethanol at 0.03 g/L
Application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
Cc1c(C(O)=O)c(O)cc2C(=O)c3c(O)c(O)c([C@@H]4O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]4O)c(O)c3C(=O)c12
InChI
1S/C22H20O13/c1-4-8-5(2-6(24)9(4)22(33)34)13(25)10-11(15(8)27)16(28)12(18(30)17(10)29)21-20(32)19(31)14(26)7(3-23)35-21/h2,7,14,19-21,23-24,26,28-32H,3H2,1H3,(H,33,34)/t7-,14-,19+,20-,21+/m1/s1
Clé InChI
DGQLVPJVXFOQEV-JNVSTXMASA-N
Description générale
Application
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2