857645
Trizma® hydrochloride
≥99%
Synonyme(s) :
TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxymethyl)aminomethane hydrochloride, Tromethane hydrochloride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥99%
Forme
crystals
Plage de pH utile
7.0 - 9.0
pKa (25 °C)
8.1
Solubilité
water: 0.667 g/mL, clear, colorless
Chaîne SMILES
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
Clé InChI
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Application
For precise applications, use a carefully calibrated pH meter with a glass/calomel combination electrode.
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable