MilliporeSigma
648317
Chlorhydrate de Trizma®
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Synonyme(s) :
Chlorhydrate de trométhane, TRIS HCl, TRIS hydrochloride, Tris(hydroxyméthyl)aminométhane hydrochloride
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
NH2C(CH2OH)3 · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
157.60
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12161705
Beilstein/REAXYS Number:
3675235
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
grade
Molecular Biology
Quality Segment
description
RTECS - TY2900000
assay
≥99% (titration)
form
crystalline solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze, desiccated (hygroscopic)
color
white
useful pH range
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
solubility
water: soluble
cation traces
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
absorption
≤0.05 at 260 nm, ≤0.05 at 280 nm
foreign activity
DNases, proteases, RNases, none detected
shipped in
ambient
storage temp.
15-25°C
SMILES string
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChI key
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
General description
Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Widely used biological buffer (absorbance: ≤0.05 at 260 nm and 280 nm). Useful in the pH range of 7.0-9.0. Has a pKa of 8.1 at 25°C.
Other Notes
Le pH de tous les tampons dépend de la température et de la concentration. Pour les tampons Tris, le pH augmente d'environ 0,03 unité par °C de diminution de la température et diminue de 0,03-0,05 unité par dilution d'un facteur 10. Pour les applications précises, utiliser un pH-mètre soigneusement calibré avec une électrode de verre au calomel.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxicity: Standard Handling (A)
Classe de stockage
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Numéro d'article de commerce international
RéférenceGTIN
648317-1KG07790788052096
648317-100GM07790788052089