Documents
84590
Sigma-Aldrich
(+)-Sativene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H24
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
204.35
Numéro Beilstein :
6566323
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +176±3°, c = 10% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.496
Point d'ébullition
256 °C (lit.)
Densité
0.921 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[H][C@]12CC[C@]3([H])[C@@]1([H])[C@@H](CC[C@]3(C)C2=C)C(C)C
InChI
1S/C15H24/c1-9(2)11-7-8-15(4)10(3)12-5-6-13(15)14(11)12/h9,11-14H,3,5-8H2,1-2,4H3/t11-,12+,13+,14-,15+/m0/s1
Clé InChI
VOBBUADSYROGAT-VYDRJRHOSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves