58924
(−)-Isolongifolene
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(1R)-2,2,7,7-Tetramethyltricyclo[6.2.1.01.6]undec-5-ene
167,00 $
About This Item
167,00 $
Produits recommandés
Essai
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D −138±2°, c = 1% in ethanol
Indice de réfraction
n20/D 1.499
pb
255-256 °C
Densité
0.930 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC1(C)CCC=C2C(C)(C)[C@H]3CC[C@@]12C3
InChI
1S/C15H24/c1-13(2)8-5-6-12-14(3,4)11-7-9-15(12,13)10-11/h6,11H,5,7-10H2,1-4H3/t11-,15-/m0/s1
Clé InChI
CQUAYTJDLQBXCQ-NHYWBVRUSA-N
Catégories apparentées
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
120.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
49 °C - closed cup