1670003
USP
Tolbutamide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonyme(s) :
1-Butyl-3-(4-methylphenylsulfonyl)urea, N-[(Butylamino)carbonyl]-4-methylbenzenesulfonamide
541,00 $
About This Item
541,00 $
Produits recommandés
Qualité
pharmaceutical primary standard
Famille d'API
tolbutamide
Fabricant/nom de marque
USP
Application(s)
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Chaîne SMILES
CCCCNC(=O)NS(=O)(=O)c1ccc(C)cc1
InChI
1S/C12H18N2O3S/c1-3-4-9-13-12(15)14-18(16,17)11-7-5-10(2)6-8-11/h5-8H,3-4,9H2,1-2H3,(H2,13,14,15)
Clé InChI
JLRGJRBPOGGCBT-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... ABCC8(6833) , KCNJ11(3767)
Description générale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
- Tolbutamide Tablets
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2