83980
Rubidium chloride
purum p.a., ≥99.0% (AT)
About This Item
Produits recommandés
Qualité
purum p.a.
Pureté
≥99.0% (AT)
Forme
crystals
Pf
715 °C (lit.)
Densité
2.8 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
sulfate (SO42-): ≤200 mg/kg
Traces de cations
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤5000 mg/kg
Na: ≤500 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
Chaîne SMILES
[Cl-].[Rb+]
InChI
1S/ClH.Rb/h1H;/q;+1/p-1
Clé InChI
FGDZQCVHDSGLHJ-UHFFFAOYSA-M
Application
- An insulating layer in the OLED fabrication to improve the electroluminescent efficiency.
- A component of an aqueous quaternary system in the study of its physicochemical properties using an isothermal evaporation method.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable