Principaux documents
83125
Sigma-Aldrich
1-(2-Pyrimidyl)piperazine dihydrochloride
≥96.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
2-(1-Piperazinyl)pyrimidine dihydrochloride, 2-Piperazinopyrimidine dihydrochloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C8H12N4 · 2HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
237.13
Beilstein:
151178
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
≥96.0% (HPLC)
Forme
powder
Pf
282-287 °C (lit.)
282-287 °C
Chaîne SMILES 
Cl[H].Cl[H].C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4.2ClH/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12;;/h1-3,9H,4-7H2;2*1H
Clé InChI
ZNZGJSLHXOMREP-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable