PHR2845
Buspirone Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonyme(s) :
1-(2-Pyrimidyl)piperazine, 2-(1-Piperazinyl)pyrimidine
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Niveau de qualité
Agence
traceable to USP 1078573
Famille d'API
buspirone
Forme
liquid
Conditionnement
pkg of 2x100 mg
Indice de réfraction
n20/D 1.587 (lit.)
pb
277 °C (lit.)
Densité
1.158 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
pharmaceutical small molecule
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C1CN(CCN1)c2ncccn2
InChI
1S/C8H12N4/c1-2-10-8(11-3-1)12-6-4-9-5-7-12/h1-3,9H,4-7H2
Clé InChI
MRBFGEHILMYPTF-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Remarque sur l'analyse
Autres remarques
Note de bas de page
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable