Principaux documents
82817
Sigma-Aldrich
Pyridinium p-toluenesulfonate polymer-bound
extent of labeling: ~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Synonyme(s) :
p-Toluenesulfonic acid pyridine salt polymer-bound, Poly(4-vinylpyridinium (p-toluenesulfonate)) crosslinked with 2% divinylbenzene divinylbenzene
About This Item
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
lumps
Ampleur du marquage
~3.5 mmol/g toluene 4-sulfonate loading
Matrice
crosslinked with 2% DVB
Taille des particules
100-200 mesh
Autres remarques
Polymeric catalyst for the tetrahydropyranylation of alcohols; for a similar reagent see[1]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
F.M. Menger et al.
The Journal of Organic Chemistry, 46, 5044-5044 (1981)