Principaux documents
82007
Sigma-Aldrich
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(S)-3-(Boc-amino)-4,4-diphenylbutyric acid, Boc-γ,γ-diphenyl-D-β-homoalanine
500 MG
910,00 $
910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 MG
910,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C21H25NO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
355.43
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352201
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
910,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
(S)-Boc-γ,γ-diphenyl-β-Homoala-OH, ≥98.0% (HPLC)
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Application(s)
peptide synthesis
Chaîne SMILES 
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C21H25NO4/c1-21(2,3)26-20(25)22-17(14-18(23)24)19(15-10-6-4-7-11-15)16-12-8-5-9-13-16/h4-13,17,19H,14H2,1-3H3,(H,22,25)(H,23,24)/t17-/m0/s1
Clé InChI
YLGVWWIOFMUJSK-KRWDZBQOSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable