Principaux documents
373001
Sigma-Aldrich
Poly(éthylène glycol)
average Mn 4,600, hydroxyl
Synonyme(s) :
PEG
250 G
79,60 $
1 KG
213,00 $
79,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
79,60 $
1 KG
213,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H(OCH2CH2)nOH
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
79,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Poly(éthylène glycol), average Mn 4,600
Forme
flakes
Poids mol.
average Mn 4,400-4,800
average Mn 4,600
Viscosité
180 cSt(210 °F)
Pf
57-61 °C (lit.)
Extrémité Ω
hydroxyl
Extrémité α
hydroxyl
Chaîne SMILES 
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Clé InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Poly(ethylene glycol) (PEG) is a biocompatible water soluble poly(ether) with low toxicity. It is majorly used as a biopolymer for the surface modification of biomaterials. Its properties include hydrophilicity and non-immunogenicity.[1][2]
Application
PEG can be used in the formation of polymeric hydrogels for the formation of biomedical applications. [1][2][3][4]
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Bacterial adhesion is affected by the thickness and stiffness of poly (ethylene glycol) hydrogels
Kolewe KW, et al.
ACS Applied Materials & Interfaces, 10(3), 2275-2281 (2018)
Morphology of Photopolymerized End-linked Poly(ethylene glycol) Hydrogels by Small Angle X-ray Scattering
Waters DJ, et al.
Macromolecules, 43(16), 6861-6861 (2010)
Nano-magnetic particles used in biomedicine: Core and coating materials
Karimi Z, et al.
Materials Science and Engineering Technology, 33(5), 2465-2475 (2013)
Biomedical hydrogels
Burdick JA, et al.
Biomaterials, Artificial Organs and Tissue Engineering, 33(5), 107-115 (2005)
I L Konorova et al.
Patologicheskaia fiziologiia i eksperimental'naia terapiia, (4)(4), 7-9 (1991-07-01)
The search for antiaggregatory compounds is undertaken, as a rule, under in vitro conditions which do not reflect the dynamics of the real process. The present work deals with study of the peculiarities of the development of the collagen induced