Principaux documents
805041
Sigma-Aldrich
2-(trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H16OSi
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
168.31
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Description
Fp: 15.8°F
Niveau de qualité
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.4524
Densité
0.8680 g/mL at 25 °C
Groupe fonctionnel
ketone
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O=C1C([Si](C)(C)C)=CCCC1
InChI
1S/C9H16OSi/c1-11(2,3)9-7-5-4-6-8(9)10/h7H,4-6H2,1-3H3
Clé InChI
SXGCQSJRVVKTOH-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
2-(Trimethylsilyl)-2-cyclohexen-1-one is a silyl enone.
Application
The following silyl enone can be converted into a highly useful cyclohexyne precursor as reported by the Garg and DuBois groups. The resulting silyltriflate adduct can be subjected to various dienes and dipolarophiles in the presence of Cesium Fluoride.
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Sol. 2
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
15.8 °F
Point d'éclair (°C)
-9 °C