804118
Carbon nanohorns, as-grown
Synonyme(s) :
CNH, CNHs
About This Item
Produits recommandés
Description
Dispersibility in water: hydrophobic
Niveau de qualité
Essai
90% (TGA)
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Superficie
400 m2/g , BET
Impuretés
0% metallic
10% graphite, amorphous
Diamètre
2-5 nm (TEM)
Autre catégorie plus écologique
Catégories apparentées
Description générale
- Uniform size
- High dispersion
- High purity, no metallic compound
- Large surface area
- Utilization of internal space in carbon nanohorn
Application
- Energy management system:
Fuel cell (Good support materials for catalyst metal such as platinum)
- Medical: Carrier containing the anticancer drug.
- Gas adsorption: Adsorption of highly reactive gas.
- Compound material: Additive for characteristic improvement (improve electrical properties).
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Single-walled carbon nanohorns(SWCNHs) - Find manufacturing, material properties, and applications of carbon nanohorns.