Principaux documents
930148
Sigma-Aldrich
Glycerol carbonate-(carbonyl-13C)
≥99 atom % 13C, ≥99% (CP)
Synonyme(s) :
4-(Hydroxymethyl)-1,3-dioxolan-2-one-2-13C
50 MG
490,00 $
490,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
50 MG
490,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13CC3H6O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
119.08
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
51113400
Nomenclature NACRES :
NA.13
490,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
≥99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
≥99% (CP)
Technique(s)
mass spectrometry (MS): suitable
Changement de masse
M+1
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
OCC(O1)CO[13C]1=O
InChI
1S/C4H6O4/c5-1-3-2-7-4(6)8-3/h3,5H,1-2H2/i4+1
Clé InChI
JFMGYULNQJPJCY-AZXPZELESA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
230.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
110 °C - closed cup