Documents
488372
Sigma-Aldrich
Butyric acid-1-13C
99 atom % 13C
Synonyme(s) :
Butanoic acid-1-13C
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
89.10
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.12
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Pureté
99% (CP)
Indice de réfraction
n20/D 1.3969 (lit.)
Point d'ébullition
162 °C (lit.)
Pf
-6--3 °C (lit.)
Densité
0.975 g/mL at 25 °C
Changement de masse
M+1
Chaîne SMILES 
CCC[13C](O)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-3-4(5)6/h2-3H2,1H3,(H,5,6)/i4+1
Clé InChI
FERIUCNNQQJTOY-AZXPZELESA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
161.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
72 °C - closed cup