798304
2-Bromo-3-(2-ethylhexyl)thiophene
97% (GC)
About This Item
Produits recommandés
Pureté
97% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n/D 1.523
Densité
1.201 g/L at 25 °C
Chaîne SMILES
BrC1=C(CC(CC)CCCC)C=CS1
InChI
1S/C12H19BrS/c1-3-5-6-10(4-2)9-11-7-8-14-12(11)13/h7-8,10H,3-6,9H2,1-2H3
Clé InChI
VWIAAXXJIUXUEC-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3