Principaux documents
797618
Sigma-Aldrich
2-(tert-Butoxycarbonyl)-5-thia-2-azaspiro[3.4]octane-8-carboxylic acid 5,5-dioxide
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H19NO6S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.35
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
95%
Forme
powder
Groupe fonctionnel
carboxylic acid
sulfone
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(O)C1CCS(C21CN(C(OC(C)(C)C)=O)C2)(=O)=O
InChI
1S/C12H19NO6S/c1-11(2,3)19-10(16)13-6-12(7-13)8(9(14)15)4-5-20(12,17)18/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,14,15)
Clé InChI
DCZLIUMJKVXWOR-UHFFFAOYSA-N
Application
Spirocyclic building block was first synthesized by Carreira and coworkers, which provides a new area of chemical space with straightforward functional handles for further diversification.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Contenu apparenté
Carreira Research & SpiroChem innovate spirocyclic building blocks, enhancing drug discovery with diverse functionalization sites and compact modules.