Principaux documents
79582
Sigma-Aldrich
Oxychlorure de phosphore(V)
puriss. p.a., ≥99.0% (AT)
Synonyme(s) :
Oxychlorure de phosphore (V), Trichlorure de phosphoryle
About This Item
Formule linéaire :
POCl3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
153.33
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352101
ID de substance PubChem :
Densité de vapeur
5.3 (vs air)
Niveau de qualité
Pression de vapeur
104 mmHg ( 50 °C)
28 mmHg ( 20 °C)
Qualité
puriss. p.a.
Essai
≥99.0% (AT)
Forme
liquid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
pb
105.8 °C (lit.)
Pf
1.25 °C (lit.)
Densité
1.645 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
Chaîne SMILES 
ClP(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/Cl3OP/c1-5(2,3)4
Clé InChI
XHXFXVLFKHQFAL-UHFFFAOYSA-N
Application
Phosphorus(V) oxychloride is a chlorinating agent that reacts with dimethylformamide (DMF) to form Vilsmeier reagent used for Vilsmeier-Haack formylation of aromatic compounds.[1][2][3][4][5]
Pictogrammes
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Risques supp
Code de la classe de stockage
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Nitrogen bridgehead compounds. Part 30. Vilsmeier?Haack formylation of 6, 7, 8, 9-tetrahydro-4 H-pyrido [1, 2-a] pyrimidin-4-ones.
Horvath A
Journal of the Chemical Society. Perkin Transactions 1, 369-377 (1983)
Vilsmeier-Haack formylation of 2-(1H-pyrazol-1-yl) ethanol and its methyl derivatives.
Rstakyan VI, et al.
Russ. J. Gen. Chem., 85(5), 1191-1193 (2015)
Acylation of indoles by Duff reaction and Vilsmeier-Haack formylation and conformation of N-formylindoles.
Chatterjee A and Biswas KM.
The Journal of Organic Chemistry, 38(23), 4002-4004 (1973)
Vilsmeier Reagent: An Efficient Reagent for the Transformation of 2-Aminobenzamides into Quinazolin-4 (3 H)-one Derivatives.
Farzipour S, et al.
Synthetic Communications, 44(4), 481-487 (2014)
Regioselective formylation of pyrazolo [3, 4-b] pyridine and pyrazolo [1, 5-a] pyrimidine systems using Vilsmeier?Haack conditions.
Quiroga J
Tetrahedron Letters, 49(17), 2689-2691 (2008)