795399
Gold nano-urchins
60 nm avg. part. size, in 0.1 mM PBS
Synonyme(s) :
Gold nanoparticles, Non-functionalized gold nanoparticles
About This Item
Produits recommandés
Description
Molar Concentration: 3.25E-11
Molar Ext: 3.07E+10 ()
Particle Volume: 1.13E5 nm3
Particles:∼1.96E+10/mL
Size Dispersity: <10%
surface area: 1.13E+04 nm2
Essai
>95% (reactant free)
Forme
dispersion
nanourchin
Superficie
1.13E+04nm^2
Taille moy. des particules
60 nm
pH
6-7
λmax
585 nm
Température de stockage
2-8°C
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Biomaterials science integrates smart materials into biological research, requiring a deep understanding of biological systems.