Key Documents
795232
Sigma-Aldrich
1-Bromovinyl-1-boronic acid MIDA ester
95%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C7H9BBrNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
261.87
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
153-158 °C
Chaîne SMILES 
C=C(Br)B1OC(CN(C)CC(O1)=O)=O
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-5(9)8-13-6(11)3-10(2)4-7(12)14-8/h1,3-4H2,2H3
Clé InChI
PZDXKEHNRTYTFO-UHFFFAOYSA-N
Application
This MIDA Boronate building block has been used in highly chemoselective sequences toward the synthesis of 1; 1-disubstituted olefins.
(1-Bromovinyl)-MIDA boronate: a readily accessible and highly versatile building block for small molecule synthesis
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable