703478
trans-2-Bromovinylboronic acid MIDA ester
technical grade
Synonyme(s) :
BB1
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical grade
Niveau de qualité
Forme
solid
Groupe fonctionnel
bromo
Chaîne SMILES
CN1CC(=O)OB(OC(=O)C1)\C=C\Br
InChI
1S/C7H9BBrNO4/c1-10-4-6(11)13-8(2-3-9)14-7(12)5-10/h2-3H,4-5H2,1H3/b3-2+
Clé InChI
ALXOFLXCBIRRRC-NSCUHMNNSA-N
Catégories apparentées
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
MIDA-protected boronate esters offer stability, chromatography compatibility, and reactivity in anhydrous cross-coupling conditions.