A8312
m-Aminophenylboronic acid–Agarose
aqueous suspension
Synonyme(s) :
(3-aminophenyl)boronic acid-Agarose, 3-Aminophenylboronic acid–Agarose, m-APBA-Agarose, m-Aminophenylboronic acid resin
323,00 $
About This Item
323,00 $
Produits recommandés
Forme
aqueous suspension
Ampleur du marquage
40-80 μmol per mL
Matrice
6% beaded agarose
Activation de la matrice
epichlorohydrin
Fixation de matrice
through amino to carboxyls of EDTA
Espaceur de matrice
9 atoms
Capacité
≥8 mg/mL binding capacity (peroxidase Type VI)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
[X]Nc1cc(ccc1)B(O)O
Catégories apparentées
Description générale
Application
- as a component of the column for the purification of Escherichia coli TOP10F cells[3]
- with cell lysates of various cells for detection of PARylated (Poly(ADP-ribos)ylation) proteins.[4]
- in the affinity purification of horseradish peroxidase (HRPO)[2]
- in the glycated human serum albumin (gHSA) purification[5]
Forme physique
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable