Documents
794368
Sigma-Aldrich
3-(Trimethoxysilyl)propyl vinyl carbamate
contains ≤500 ppm phenothiazine as inhibitor, 95%
Synonyme(s) :
Vinyl [3-(trimethoxysilyl)propyl]carbamate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H19NO5Si
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
249.34
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Pureté
95%
Forme
liquid
Contient
≤500 ppm phenothiazine as inhibitor
Densité
1.124 g/mL at 25 °C
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C=COC(NCCC[Si](OC)(OC)OC)=O
InChI
1S/C9H19NO5Si/c1-5-15-9(11)10-7-6-8-16(12-2,13-3)14-4/h5H,1,6-8H2,2-4H3,(H,10,11)
Clé InChI
ABJBSCWBVKPQQP-UHFFFAOYSA-N
Application
This monomer is commonly used in the formulation of hydrogel for contact lenses and other ophthalmic devices.
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable