41541
1,8-Bis(tetramethylguanidino)naphthalene
≥98.0%
Synonyme(s) :
N′′,N′′′′′-1,8-Naphthalenediylbis(N,N,N′,N′-tetramethyl-guanidine), TMGN
About This Item
Produits recommandés
Pureté
≥98.0%
Impuretés
≤0.5% water
Pf
124-128 °C
Solubilité
toluene: 20 mg/mL, clear
Chaîne SMILES
CN(C)\C(=N\c1cccc2cccc(\N=C(\N(C)C)N(C)C)c12)N(C)C
InChI
1S/C20H30N6/c1-23(2)19(24(3)4)21-16-13-9-11-15-12-10-14-17(18(15)16)22-20(25(5)6)26(7)8/h9-14H,1-8H3
Clé InChI
PSHHYQWGIGYWHP-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable