794287
Bis[(pinacolato)boryl]methane
Synonyme(s) :
2,2′-Methylenebis[4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane], Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)methane
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Niveau de qualité
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
48 °C
Autre catégorie plus écologique
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CC(C(C)(C)O1)(C)OB1CB2OC(C)(C)C(C)(C)O2
InChI
1S/C13H26B2O4/c1-10(2)11(3,4)17-14(16-10)9-15-18-12(5,6)13(7,8)19-15/h9H2,1-8H3
Clé InChI
MQYZGGWWHUGYDR-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3