793884
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
ultra dry, 99.9% trace metals basis
Synonyme(s) :
LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
solid
Chaîne SMILES
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
Clé InChI
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Application
Certificats d'analyse (COA)