935832
Lithium bis(fluorosulfonyl)imide
99.9% trace metals basis, battery grade
Synonyme(s) :
"Imidodisulfuryl fluoride, lithium salt", Ionel LF 101, LiFSI, Lithium bis(fluorosulfonyl)amide, Lithium bis(fluorosulfonyl)imido, Lithium imidodisulfuryl fluoride
Produits recommandés
Qualité
battery grade
Niveau de qualité
Description
Application: Battery manufacturing
Pureté
99.9% trace metals basis
Forme
powder
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
Pf
140 °C
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤10 ppm
Traces de cations
K: ≤10 ppm
Na: ≤5 ppm
Application(s)
battery manufacturing
Autre catégorie plus écologique
Chaîne SMILES
FS([N-]S(F)(=O)=O)(=O)=O.[Li+]
InChI
1S/F2NO4S2.Li/c1-8(4,5)3-9(2,6)7;/q-1;+1
Clé InChI
VDVLPSWVDYJFRW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable