Principaux documents
790273
Sigma-Aldrich
Luminol-(aniline-13C6) sodium salt
99 atom % 13C, 98% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
13C6C2H6N3NaO2
Poids moléculaire :
205.10
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Essai
98% (CP)
Forme
solid
Changement de masse
M+6
Chaîne SMILES 
O=C(NN1[Na])[13C]2=[13C]([13CH]=[13CH][13CH]=[13C]2N)C1=O
InChI
1S/C8H7N3O2.Na/c9-5-3-1-2-4-6(5)8(13)11-10-7(4)12;/h1-3H,(H4,9,10,11,12,13);/q;+1/p-1/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1;
Clé InChI
RVJVDCVIJCBUTH-BVNCJLROSA-M
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable