Principaux documents
676101
Sigma-Aldrich
Ammonia-15N solution
98 atom % 15N, 7 M in methanol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
15NH3
Poids moléculaire :
18.02
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
98 atom % 15N
Concentration
7 M in methanol
Changement de masse
M+1
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[15NH3]
InChI
1S/H3N/h1H3/i1+1
Clé InChI
QGZKDVFQNNGYKY-OUBTZVSYSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
57.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
14 °C - closed cup