Principaux documents
78972
Sigma-Aldrich
(R)-1-Phenyl-2-propen-1-ol
technical, ≥95% (sum of enantiomers, GC)
Synonyme(s) :
(R)-α-Vinylbenzyl alcohol
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H10O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
134.18
Numéro Beilstein :
4658061
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Qualité
technical
Pureté
≥95% (sum of enantiomers, GC)
Activité optique
[α]20/D +1.0±0.5°, c = 3.2% in chloroform
Pureté optique
enantiomeric ratio: ≥93:7 (GC)
Indice de réfraction
n20/D 1.543
Densité
1.021 g/mL at 20 °C (lit.)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
O[C@H](C=C)c1ccccc1
InChI
1S/C9H10O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h2-7,9-10H,1H2/t9-/m1/s1
Clé InChI
MHHJQVRGRPHIMR-SECBINFHSA-N
Autres remarques
Chiral building block
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
D.A. Claremon et al.
Journal of the American Chemical Society, 108, 8265-8265 (1986)
Lin Yi et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 386(3), 666-674 (2006-05-26)
Characterizing the biological effects of metabolic transformations (or biotransformation) is one of the key steps in developing safe and effective pharmaceuticals. Sulfate conjugation, one of the major phase II biotransformations, is the focus of this study. While this biotransformation typically