Principaux documents
78175
Sigma-Aldrich
N-Phenyl-bis(trifluoromethanesulfonimide)
≥98.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
1,1,1-Trifluoro-N-phenyl-N-[(trifluoromethyl)sulfonyl]methanesulfonamide, N,N-Bis(trifluoromethylsulfonyl)aniline, N-Phenyl-trifluoromethanesulfonimide, NSC 240874, Phenyl triflimide
5 G
74,50 $
25 G
355,00 $
50 G
428,00 $
74,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
5 G
74,50 $
25 G
355,00 $
50 G
428,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C6H5N(SO2CF3)2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
357.25
Beilstein:
1269141
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
74,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
≥98.0% (HPLC)
Forme
crystals
Pf
100-102 °C (lit.)
100-102 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
FC(F)(F)S(=O)(=O)N(c1ccccc1)S(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H5F6NO4S2/c9-7(10,11)20(16,17)15(6-4-2-1-3-5-6)21(18,19)8(12,13)14/h1-5H
Clé InChI
DIOHEXPTUTVCNX-UHFFFAOYSA-N
Application
Acts as a transparent strong electron-withdrawing p-type dopant in carbon nanotubes
Reactant for:
Synthesis of amphoteric alpha-boryl aldehydes
Enantioselective synthesis of core ring skeleton of leucosceptroids A-D
Stereoselective synthesis of monoamine reuptake inhibitor NS9544 acetate
Stereoselective sulfoxidation
Autres remarques
Stable, crystalline and easy-to-handle triflating agent, useful for the triflation of phenols and amines (especially aliphatic secondary amines; aromatic secondary amines do not react)[1]; For the preparation of triflones[2]; For the preparation of enol triflates from ketones[3]
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
J.B. Hendrickson et al.
Tetrahedron, 31, 2517-2517 (1975)
J.B. Hendrickson et al.
The Journal of Organic Chemistry, 42, 3875-3875 (1977)
W.J. Scott et al.
Accounts of Chemical Research, 21, 47-47 (1988)