Principaux documents
779652
Sigma-Aldrich
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthalene
≥95.0% (HPLC)
Synonyme(s) :
(R)-3,3′-Dibromo-2,2′-dimethoxy-1,1′-binaphthyl
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C22H16Br2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
472.17
Beilstein:
4712472
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Essai
≥95.0% (HPLC)
Forme
lumps
Pureté optique
enantiomeric excess: ≥98.0%
Chaîne SMILES 
COc1c(Br)cc2ccccc2c1-c3c(OC)c(Br)cc4ccccc34
InChI
1S/C22H16Br2O2/c1-25-21-17(23)11-13-7-3-5-9-15(13)19(21)20-16-10-6-4-8-14(16)12-18(24)22(20)26-2/h3-12H,1-2H3
Clé InChI
DFTUKDIMHCCQIT-UHFFFAOYSA-N
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable